Learn More
Descrizione
- Made from high quality 316L stainless steel
- Wide range of sample sizes
- Wide range of sampler lengths
- Easy to use
- A range of tips are available so that a single sampler can be used to accurately sample a range of different volumes
Specifica
Specifica
| Product Type | Powder Sampler |
| Material | Stainless Steel (316) |
| Handle Material | Stainless Steel (316) |
| Diameter (Metric) | 12.5 mm |
| Length (Metric) | 300 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?