Description
- Gloves deliver overall mechanical performance for maximal protection and durability
- Latex coating's raised crinkle finish enhances grip in both dry and wet conditions
- Automatic knitted liner delivers an optimally tensioned inner surface for improved fit and flexibility
- Designed for use in a wide range of handling and carrying applications
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Coating Material | Crinkled Latex |
| Color | Gray, Blue |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Exterior Finish | Partially Textured |
| Hand | Specific |
| Latex Free | No |
| Material | Polycotton |
| Product Type | Dip-coated Gloves |
| Size | 9 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?