Description
- The reflective quality of the material makes it ideal for reading labels in low light conditions (with flashlights).
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | Class 1, Fed. Spec. L-S–300 |
| Description | BBP85 Tape - 250 mm Orange Reflective |
| Adhesive Type | Permanent Acrylic |
| Color | Orange |
| Finish | Gloss |
| Material | Plastic |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Label |
| For Use With (Application) | Component and equipment labelling, Facility Identification, General Identification, Safety Identification |
| For Use With (Equipment) | BBP85, PowerMark Industrial Sign and Label Printer |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?