Learn More
PPM1D Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 2D6D5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech CL488-67440-100UL
Product Code. 17224746
  • 450.00€ / 100µL
Description
The PPM1D antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody to a recombinant protein of human PPM1D. This antibody recognizes human antigen. The PPM1D antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Specifications
Specifications
PPM1D
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Mouse, Rat
IgG1
Immunofluorescence
2D6D5
CoraLite 488
100 μL
8493
Liquid
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt