Learn More
PPP1R17 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifications
Antigen PPP1R17
Concentration 850 μg/mL
Applications Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
30236340
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
27976-1-AP-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
145.00€
129.00€ / 20µL
Save 16.00€
11% Off
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30235585
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
27976-1-AP-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
410.00€
349.00€ / 150µL
Save 61.00€
14% Off
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
The PPP1R17 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PPP1R17. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The PPP1R17 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
PPP1R17
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
GSBS
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
850 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
10842
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.