Learn More
KNF™ PPS/PTFE Vaccum Pump
Descrizione
- Compact and multipurpose
- Can be used as a small compressor or as a vacuum system
- Suitable for aspiration/filtration under vacuum, solid phase extraction, degassing
- Available in various versions depending on material contact
- KT versions available for slightly aggressive or corrosive gases and vapors
- Good chemical resistance
- Oscillating diaphragm inside the pump head offering oil-free, uncontaminated and maintenance-free operation
- 100% oil-free transfer
- Environmentally friendly
- High level of gas tightness
- Supplied with rubber feet and 2m mains cable
Specifica
Specifica
| Electrical Requirements | 230 V 50 Hz 100 w |
| Depth (Metric) | 90 mm |
| Material | PPS, PTFE |
| Wattage | 100 W |
| Weight (Metric) | 4 kg |
| Temperature (Metric) Max | 40°C |
| Temperature (Metric) Min. | 5°C |
| Flow Rate | 16 L/min. |
| Frequency | 50 Hz |
| Overall Height (Metric) | 141 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?