Learn More
Praseodymium(III) iodide, ultra dry, 99.9+% (REO)
Product Code. 11318168
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11318168
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039385.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13813-23-5 | I3Pr | 521.621 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13813-23-5
Molecular Formula I3Pr
Molecular Weight (g/mol) 521.621
MDL Number MFCD00049513
InChI Key PVEVRIVGNKNWML-UHFFFAOYSA-K
Synonym praseodymium triiodide, praseodymium iodide pri3, pri3, prazodymium iodide, praseodymium iii iodide, ultra dry
PubChem CID 83744
IUPAC Name triiodopraseodymium
SMILES I[Pr](I)I
Specifications
Melting Point 737°C
Physical Form Crystals or Needles
Quantity 1 g
Linear Formula PrI3
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 521.62
Percent Purity ≥99.9%
Packaging Ampule
Sensitivity Hygroscopic; Light sensitive
Assay (REO)
Chemical Name or Material Praseodymium(III) iodide, Ultra dry
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.