Learn More
Invitrogen™ PRKCSH Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1325)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
198.00€ - 564.00€
Specifications
Antigen PRKCSH
Clone 24GB1325
Content And Storage -20°C
Applications Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Recombinant Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30275983
GREENER_CHOICE
View Documents
Invitrogen™
MA557624
100 μL
564.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
30276275
View Documents
Invitrogen™
MA557625
20 μL
198.00€
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
PRKCSH Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
SET domain-containing proteins, such as SMYD2, catalyze lysine methylation.
Specifications
Specifications
PRKCSH
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
PRKCSH
80K-H; 80K-H protein; advanced glycation end-product receptor 2; AGE-binding receptor 2; AGE-R2; alpha glucosidase II, beta-subunit; carbohydrate processing enzyme of the endoplasmic reticulum; G19P1; GIIB; GLU2B; glucosidase 2 subunit beta; glucosidase II; glucosidase II beta-subunit; glucosidase II subunit beta; hepatocystin; PCLD; PKCSH; PLD1; PRKCSH; Protein kinase C substrate 60.1 kDa protein heavy chain; protein kinase C substrate 80K-H; protein kinase C substrate, 80 Kda protein; VASAP-60
PRKCSH
Primary
Affinity chromatography
24GB1325
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
P14314
5589
A synthesized peptide derived from human GLU2B (aa 501-528).
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato