Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Microbank™ Bacterial and Fungal Preservation System
Beschreibung
Designed to simplify the storage and retrieval of bacterial and fungal cultures. Prolab Diagnostics™ Microbank™ Bacterial and Fungal Preservation System is a ready-to-use system.
- Incorporates treated beads and a special cryopreservative solution
- Each vial contains 25 beads, providing repeated identical cultures from the original organism
- Specially formulated preservative ensures longer survival of fastidious cultures and higher quantitative recoveries
- 80 Vials supplied in a freezer box with“see through”cover
- Available in 5 cap/bead colors or mixed (16 vials each of blue, green, light blue, red, and yellow)
Bestellinformation
System supplied as box of 80 vials
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Cryogenic Storage Vial |
| Closure Color | Green |
| For Use With (Application) | Designed to simplify the storage and retrieval of bacterial and fungal cultures |
| Quantity | 80 Pk. |
| Storage Requirements | -70°C |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.