Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Vision™ Salmonella Slide Agglutination Antisera
Description
- All sera produced in conjunction with the Salmonella reference section of the Veterinary Laboratory Agency, Weybridge, UK
- Range includes a full panel of polyvalent somatic antisera, monovalent somatic antisera, polyvalent flagella antisera and monovalent flagella antisera for traditional slide agglutination testing
- Shelf life up to five years from date of manufacture
Order Info
Supplied in color-coded 3.0mL dropper bottles
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Detects | Genus Salmonella |
| Product Type | Antisera Slide |
| Quantity | 3 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?