Learn More
Prochlorperazine Sulfoxide-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Quantity | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3/i1D3 |
| Formula Weight | 392.1517 |
| Chemical Name or Material | Prochlorperazine Sulfoxide-d3 |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?