Learn More
Nitritex™ Profile PNHS™ Nitrile Surgical Gloves
Beskrivning
- Made of hypoallergenic accelerator-free and latex-free nitrile
- Offers excellent chemical protection and has good puncture resistance
- Measures 300mm/12 in. for more coverage than standard surgical gloves
- Features a beaded cuff to ensure stability on the arm
- Provides secure grip with a textured surface
Specifikationer
Specifikationer
| Back Material | Nitrile |
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V |
| Classification | Class IIa Medical Device |
| Cuff Material | Nitrile |
| Color | White |
| Hand | Specific |
| Laboratory/Cleanroom Use | Yes |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?