Learn More
Progesterone Antibody (6-5E-10B), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-53103AF647
Codice prodotto. 18248122
  • 624.00€ / 0.10mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Progesterone Monoclonal specifically detects Progesterone in All Species samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Progesterone
Monoclonal
Alexa Fluor 647
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Mouse
Protein A or G purified
RUO
This monoclonal antibody is specific for progesterone. It exhibits minimal cross reactivity with related compounds in ELISA. It reacts with Progesterone-11a-HMS-BSA: 100%; 5-beta-Pregnane-3,20-dione: 48%; 5-alpha-Pregnane-3,20-dione: 26.4%; 17-alpha-Hydroxyprogesterone: 2.5% and 20-alpha-Hydroxyprogesterone: 0.04%. Progesterone is a steroid hormone synthesized from the cholesterol derivative, pregnenolone, in the cortex of the adrenal gland. Progesterone is secreted by the corpus luteum and acts to prepare the endometrium for the implantation of a fertilized egg. During pregnancy, it is secreted by the placenta to prevent spontaneous abortion and to stimulate the development of mammary tissue to produce milk. Thus, progesterone plays a central role in the reproductive events associated with the establishment and maintenance of pregnancy. Luteinized theca cells of normal ovary secrete progesterone. The determination of progesterone concentrations in the body fluids is of great value for endocrinological investigations in women. This monoclonal antibody may prove useful in identification of ovarian tumors.
Store at 4°C in the dark.
ELISA
6-5E-10B
ELISA
4-Pregnen-3,20-dione
Progesterone- 11a-hemisuccinate conjugated to bovine serum albumin (Pr11a-HMS-BSA)
0.1 mL
Primary
All species
IgG1 κ
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato