Learn More
Propane-1-sulfonamide, 97%, BLD Pharm™
Código de producto. 30948050
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30948050 25 g 25g
30939163 5 g 5g
30929812 250 mg 250mg
30932828 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30948050 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD14917525g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 24243-71-8
Molecular Formula C3H9NO2S
MDL Number MFCD03550611
Quantity 25 g
SMILES CCCS(=O)(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 123.17
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Propane-1-sulfonamide
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.