missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propargyl Benzyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Propargyl Benzyl Ether |
| CAS | 4039-82-1 |
| Molecular Formula | C10H10O |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | (((Propargyl)oxy)methyl)benzene, 1-(Benzyloxymethyl)ethyne, 1-Benzyloxy-2-propyne, 2-Propynyl benzyl Ether, 3-(Benzyloxy)-1-propyne, 3-(Benzyloxy)propyne, Benzyl 2-propynyl Ether, Benzyl Propargyl Ether, O-Benzyl Propargyl Alcohol, [(2-Propynyloxy)methyl]benzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H10O/c1-2-8-11-9-10-6-4-3-5-7-10/h1,3-7H,8-9H2 |
| SMILES | C#CCOCc1ccccc1 |
| IUPAC Name | prop-2-ynoxymethylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 146.19 |
| Formula Weight | 146.0732 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?