Learn More
Propiolamide, 98%, BLD Pharm™
Codice prodotto. 31431167
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity
31431167 25 g
31431133 100 g
31427572 1 g
31423296 5 g
31415230 250 mg
31426864 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31431167 Fornitore BLD Pharm N. del fornitore BD14934625g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 7341-96-0
Molecular Formula C3H3NO
MDL Number MFCD04035573
Quantity 25 g
SMILES C#CC(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 69.06
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Propiolamide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.