Learn More
Propiolamide, TRC
Artikelnummer. 30415267
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
Packungsgröße:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30415267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30415267 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP7800001G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Propiolamide
CAS 7341-96-0
Molecular Formula C3 H3 N O
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C3H3NO/c1-2-3(4)5/h1H,(H2,4,5)
SMILES NC(=O)C#C
IUPAC Name prop-2-ynamide
Molecular Weight (g/mol) 69.06
Formula Weight 69.0215
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.