Learn More
Propyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10317504
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10317504 10 g Amber Glass Bottle 10g
10634025 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10317504 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. TL01934EA
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-10-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 628-30-8
Molecular Formula C4H7NS
Molecular Weight (g/mol) 101.167
MDL Number MFCD00004823
InChI Key KKASGUHLXWAKEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl isothiocyanate, propylisothiocyanate, propane, 1-isothiocyanato, n-propyl isothiocyanate, isothiocyanic acid propyl ester, isothiocyanic acid, propyl ester, isothiocyanic acid n-propyl ester, 1-propyl isothiocyanate, propanisothiocyanate, 1-isothiocyanatopropan
PubChem CID 69403
IUPAC Name 1-isothiocyanatopropane
SMILES CCCN=C=S
Specifications
CAS Min % 97.0
Density 0.9780g/mL
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Linear Formula CH3CH2CH2NCS
Quantity 10 g
Formula Weight 101.17
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Propyl isothiocyanate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.