Learn More
Prox1 Antibody (CL13472) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-24560MFV610
Product Code. 30291174
  • 780.00€ / 0.10mL
Description
Prox1 Monoclonal antibody specifically detects Prox1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Prox1
Monoclonal
mFluor Violet 610 SE
Homeobox prospero-like protein PROX1, prospero homeobox 1, prospero homeobox protein 1, prospero-related homeobox 1, PROX-1
This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q92786, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Vision
5629
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL13472
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.