Learn More
Invitrogen™ PSG1 Monoclonal Antibody (06)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA530794
Product Code. 16374284
  • 341.00€ / 100µL
Descrizione
Descrizione
This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for Human PSG1/PS-beta-G-1.
Human pregnancy-specific glycoproteins (PSG), are a group of closely related secreted glycoproteins which are highly expressed in placental syncytiotrophoblast cells of fetal origin. PSG are commonly expressed in tumors of trophoblast origin (hydatidiform mole, choriocarcinoma). They represent the most abundant fetal protein in the maternal blood at term. The eleven human PSG genes (PSG1-PSG11) form together with the carcinoembryonic antigen (CEA)-related cell adhesion molecule (CEACAM) genes the CEACAM gene family. PSG stimulates secretion of TH2-type cytokines from monocytes. CD9 was shown to represent the monocyte receptor for murine PSG17. PSG are thought to modulate the maternal immune system during pregnancy thus protecting the semiallotypic fetus from rejection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PSG1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
P11464
PSG1
Recombinant Human PSG1/PS-beta-G-1 Protein (Met1-Pro419).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
ELISA
06
Unconjugated
PSG1
B1G1; CD66 antigen-like family member F; CD66f; DHFRP2; Fetal liver non-specific cross-reactive antigen 1/2; FLJ90598; FLJ90654; FL-NCA-1/2; PBG1; pregnancy specific beta-1-glycoprotein 1; pregnancy-specific B-1 glycoprotein; pregnancy-specific beta-1 glycoprotein C/D; Pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 1; PS-beta-C/D; PS-beta-G-1; PSBG1; PSBG-1; PSG 1; PSG IIA-d; PSG1; PSG-1d; PSG95; PSGGA; PSGIIA; PSGIIA-a; PSGIIA-b; PSGIIA-c; SP 1; SP1
Mouse
Protein A
RUO
5669
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato