Learn More
PSP/BPIFA2 Antibody (4C7D7) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
203.00€ - 552.00€
Specifications
Antigen PSP/BPIFA2
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Applications Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18179767
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-37438
0.1 mL
552.00€
0.10mL
View alternative products
Save Up to 
»
18615225
Dokumentvisning
Novus Biologicals
NBP2-37438-0.025ml
0.025 mL
203.00€
0.03mL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
PSP/BPIFA2 Monoclonal specifically detects PSP/BPIFA2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
Tekniske data
Tekniske data
PSP/BPIFA2
Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Monoclonal
Mouse
Human
bA49G10.1, chromosome 20 open reading frame 70, Parotid secretory protein, PSP, short palate, lung and nasal epithelium carcinoma associated 2, short palate, lung and nasal epithelium carcinoma-associated protein 2, SPLUNC2
BPIFA2
IgG1
Affinity Purified
1 mg/mL
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Unconjugated
RUO
PBS with 0.05% Sodium Azide
140683
Purified recombinant fragment of human Splunc2 (AA: 16-250) expressed in E. Coli.
Primary
27 kDa
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
For Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.