Learn More
IKA™ PT 100.53 1.4571 Stainless Steel Temperature Sensor
Product Code. 13410567 Shop All IKA Products
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
1500 mm
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Length (Metric) Unit Size
13410567 1500 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 13410567 Supplier IKA™ Supplier No. 0004499700
In Stock
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifica
Diameter (Metric) 3 mm
Length (Metric) 1500 mm
Model PT 100.53
Temperature (Metric) -20°C to +260°C
Type Temperature Sensor
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.