Learn More
Masterflex™ PTFE Tubing
Codice prodotto. 13004897
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Inner:
4.8 mm
6.4 mm
12.8 mm
17.5 mm
missing translation for 'unitSize'
25ft
Each
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inner unitSize
13004897 17.5 mm Each
11705519 12.8 mm Each
13480899 6.4 mm 25ft
11705928 4.8 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 13004897 missing translation for 'mfr' Masterflex™ missing translation for 'supplierNo' 0660550
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Ideal for emanding lab, chemical, electrical, mechanical, pharmaceutical and automotive applications. PTFE tubing withstands extreme temperatures
  • Chemically inert, nontoxic and virtually nonporous
  • Excellent crack- and stress-resistance
  • Low coefficient of friction
  • Translucent
  • Resin is FDA-compliant (21 CFR 177.1550); meets USP 23 Class VI requirements
  • Tubing is manufactured according to GMP
  • Temperature range: -400 to +500°F (-240 to +260°C)
  • Sterilize with autoclave, ethylene oxide or use dry heat
Specifica
Autoclavable Autoclavable
Diameter (English) Inner 11/16 in.
Diameter (Metric) Inner 17.5 mm
Material PTFE
Diameter (English) Outer 3/4 in.
Diameter (Metric) Outer 19.05 mm
Overall Length (English) 25 ft.
Overall Length (Metric) 7.6 m
Thickness (English) 1/32 in.
Thickness (Metric) 0.8 mm
Min. Operating Temperature (English) -400°F
Min. Operating Temperature (Metric) -240°C
Sterilization Method Autoclave, Ethylene Oxide
Color Translucent
Maximum Pressure 54 psi
Max. Operating Temperature (English) 500°F
Max. Operating Temperature (Metric) 260°C
Product Type PTFE Tubing
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.