Learn More
Putrescine Dihydrochloride, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Putrescine dihydrochloride |
| CAS | 333-93-7 |
| Analyte or Component Names | Putrescine dihydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C4 H12 N2 . 2 Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,4-Butanediamine, hydrochloride (1:2), 1,4-Butanediamine, dihydrochloride (8CI,9CI), 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Putrescine dihydrochloride, Putrescine hydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | Cl.Cl.NCCCCN |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?