Description
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to PWP1. The PWP1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The PWP1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spécification
Spécification
| Gene ID (Entrez) | 11137 |
| Purification Method | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Common Name | PWP1 Recombinant Protein Antigen |
| Content And Storage | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| For Use With (Application) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | IEF-SSP-9502, Keratinocyte protein IEF SSP 9502, nuclear phosphoprotein similar to S. cerevisiae PWP1, periodic tryptophan protein 1 homolog, PWP1 homolog (S. cerevisiae) |
| Gene Symbol | PWP1 |
| Label Type | Unlabeled |
| Product Type | Recombinant Protein Antigen |
| Afficher plus |
For Research Use Only.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?