Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Conical Beakers
Product Code. 11393464
Click to view available options
Capacity (Metric):
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Pack of 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11393464
Marque: Pyrex 1020/16D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Use with a wide variety of media and liquids. Pyrex™ borosilicate glass conical beakers are versitle for a wide range of laboratory applications
Use with a wide variety of media and liquids. Pyrex™borosilicate glass conical beakers are versitle for a wide range of laboratory applications
  • Conical shape (Phillips pattern) with spout
  • Manufactured from Pyrex™borosilicate glass
  • Excellent thermal performance and chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacity (Metric) 500 mL
Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 142 mm
Quantity 10/Pk.
Type Beaker