Learn More
Corning™ PYREX™ Shorty Disposable Glass Serological Pipets, TD, Sterile, Plugged
Product Code. 13043093 Shop All Corning Products
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Graduations:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Negative Graduations:
0.5 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Packaging Type:
Individually Wrapped
Multi-pack
Pakningsstørrelse:
Pack of 100
Pack of 200
Pack of 25
Pack of 250
Pack of 400
Pack of 50
Pack of 500
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 13043093
Brand: Corning™ 7077B50
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Ideal for use in confined areas such as hoods
These shorty pipets, calibrated 'To Deliver' with blow-out, are ideal for use in confined areas. The 5, 10, and 25 mL sizes have tooled tops. Negative graduations on each pipet make it applicable for both serological and measuring procedures. Packaged in plastic bags so several can be removed without contaminating the entire pack. ISO color-coding is printed directly on the tear strip.
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Cat. No. 7078B-50 features negative and reverse graduations.
Overholdelse
Calibrated To Deliver (TD) with blow-out.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator Plug Yes
Calibrated Yes
Calibration To Deliver
Material Borosilicate Glass
Graduated Yes
Graduations 0.5 mL
Length (English) 14.09 in.
Negative Graduations 3 mL
Tip Style Round
Top Style Polypropylene end
Packaging Type Individually Wrapped
Volume (Metric) 50 mL
Type Serological Pipet
Disposable Single-use
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.