Learn More
Pyrrole-2-carboxylic Acid, TRC
Product Code. 30425639
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
Unit Size:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30425639 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30425639 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP99789010G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-07-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Pyrrole-2-carboxylic Acid
CAS 634-97-9
Molecular Formula C5H5NO2
Quantity 10 g
Synonym Pyrrole-2-carboxylic Acid, 2-Mialine, 2-Minaline, Minalin, Minaline, NSC 48130
InChI Formula InChI=1S/C5H5NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h1-3,6H,(H,7,8)
SMILES OC(=O)c1ccc[nH]1
IUPAC Name 1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 111.1
Formula Weight 111.032
Product Title
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.