Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 869 for Glucagon
Product Code. 18740938
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Each
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18740938 1 Each Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18740938 Supplier R&D Systems™ Supplier No. QC100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.45€ / Pack of 1
    Save 11.55€
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
For use with catalog number DGCG0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detectable Analytes Glucagon
Intended Use Control
Product Line R&D Systems
Quantity 1 Each
Source Multi-species
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.