Learn More
Specifica
Specifica
| CAS | 6119-70-6 |
| Melting Point | 233°C |
| Color | White |
| pH | 5.7 to 6.6 |
| Packaging | Glass Jar |
| Molecular Formula | C40H54N4O10S |
| MDL Number | MFCD00150790 |
| Quantity | 25 g |
| InChI Key | ZHNFLHYOFXQIOW-OIGVVMIYNA-N |
| SMILES | O.O.OS(O)(=O)=O.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C.[H][C@@]1(CN2CCC1C[C@@]2([H])[C@H](O)C1=C2C=C(OC)C=CC2=NC=C1)C=C |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Quinine sulfate dihydrate
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H302-Harmful if swallowed.
- H312-Harmful in contact with skin.
- H332-Harmful if inhaled.
- H315-Causes skin irritation.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?