Learn More
(R)-1-BOC-3-(hydroxymethyl)piperidine, 97%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifica
Specifica
| CAS Min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 92°C to 93°C |
| Color | White to Yellow |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 1 g |
| Specific Rotation | -11.2 |
| Formula Weight | 215.29 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?