missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(R)-1-Phenylpropan-1-amine, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 3082-64-2 |
| Molecular Formula | C9H13N |
| MDL Number | MFCD00083057 |
| Quantity | 500 g |
| SMILES | N[C@H](CC)C1=CC=CC=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 135.21 |
| Percent Purity | 95% |
| Chemical Name or Material | (R)-1-Phenylpropan-1-amine |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?