missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human TGF-beta RII (NP_003233) VersaClone cDNA
Descripción
The Human TGF-beta RII (NP_003233) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for TGF-beta RII, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The TGF-beta RII insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | cDNA |
| Gene | hTGFBR2 |
| Accession Number | NP_003233 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulation | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Insert Type | 1717bp |
| Gene ID (Entrez) | 7048, 21813 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Human, Mouse |
| Quantity | 10 μg |
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?