Learn More
Veolia Water Systems R7 Reverse Osmosis System
Artikelnummer. 11964877
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Flow Rate: 7.5L/hour
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11964877 Flow Rate: 7.5L/hour
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11964877 Leverandør Veolia Water Systems Leverandørnr. OR007XXM1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Rich, robust, reliable purification system features osmosis with demineralization.
  • Purification of water by reverse osmosis
  • Purification system option R 7L/H
  • Pretreatment and polishing systems
  • Osmosis with demineralization
Tekniske data
Flow Rate 7.5 L/hr.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.