Learn More
SARS Nucleocapsid Protein Antibody (AP201054), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-90967AF488
Product Code. 18491719
  • 708.00€ / 0.10mL
Description
SARS Nucleocapsid Protein Monoclonal antibody specifically detects SARS Nucleocapsid Protein in SARS-CoV, SARS-CoV-2 samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Direct ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SARS Nucleocapsid Protein
Monoclonal
Alexa Fluor 488
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
SARS-CoV, SARS-CoV-2
Purified
Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunoassay, Direct ELISA
AP201054
Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Direct ELISA
N, N protein, N structural protein, NC, Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, Protein N, SARS coronavirus N protein, SARS coronavirus nucleocapsid protein, SARS CoV, SARS CoV N protein, SARS CoV nucleocapsid protein, SARS N protein, SARS Nucleoprotein, SARSCoV, SARSCoV N protein, SARSCoV nucleocapsid protein, Severe acute respiratory syndrome
The antibody was developed by immunizing mice with a with a protein fragment corresponding to amino acids 1-49 (C-MSDNGPQSNQRSAPRITFGGPTDSTDNNQNGGRNGARPKQRRPQGLPNN) from the N (SARS Nucleocapsid) for the Human SARS coronavirus (Genbank accession no. NP_828858.1)
0.1 mL
Infections (Virus Bacteria and Parasites)
1489678
Store at 4C in the dark.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt