Learn More
Invitrogen™ RAGE Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA558760
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 30283316
  • 1204.00€ / 1mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term XT-M4.
Able to phosphorylate several exogenous substrates and to undergo autophosphorylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
RAGE Humanized Biosimilar
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
Human
1 mg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
1 mg/mL
25 mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG1
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato