Learn More
Invitrogen™ Rat anti-Mouse Kappa Light Chain Secondary Antibody, FITC
Catalog No. 10296914
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
500 μg
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
10296914 500 μg Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10296914 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MKAPPA01
Black Friday Starts Here
Use promo code 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rat Monoclonal Secondary Antibody
Rat anti-Mouse Kappa Light Chain Secondary Antibody for Flow, ELISA
Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Mouse Kappa Light Chain
Applications ELISA, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 187.1
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugate FITC
Formulation PBS with <0.1% sodium azide; pH 7.4
Gene Alias Ig kappa chain, Igk, Ig-kappa, Iglc
Host Species Rat
Immunogen Mouse Kappa light chain.
Purification Method purified
Quantity 500 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Secondary
Target Species Mouse
Content And Storage 4°C, store in dark
Product Type Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.