missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RBM22 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-22276AF405
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RBM22 Polyclonal antibody specifically detects RBM22 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| RBM22 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| Cwc2, FLJ10290, fSAP47, functional spliceosome-associated protein 47, pre-mRNA-splicing factor RBM22, RNA binding motif protein 22, ZC3H16RNA-binding motif protein 22, Zinc finger CCCH domain-containing protein 16 | |
| The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 370 and 420 of human RNA Binding Motif Protein 22 using the numbering given in entry NP_060517.1 (GeneID 55696). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Alexa Fluor 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 55696 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur