Learn More
RC74 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-58713
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
RC74 Polyclonal specifically detects RC74 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| RC74 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 0.4 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml | |
| CPSF2L, FLJ10871, INT9, integrator complex subunit 9, Protein related to CPSF subunits of 74 kDa, RC74, RC-74 | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| 55756 | |
| Human | |
| IgG |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| INTS9 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:FAEWLCHNKQSKVYLPEPPFPHAELIQTNKLKHYPSIHGDFSNDFRQPCVVFTGHPSLRFGDVVHFMELWGKSSLNTVIFTEPDFSYLEALAP | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur