Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human CCL27/CTACK Protein
Description
The Recombinant Human CCL27/CTACK Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CCL27/CTACK Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Specifications
Specifications
| Formulation | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
| Gene ID (Entrez) | 10850 |
| Molecular Weight (g/mol) | 10.1 kDa |
| Name | CCL27/CTACK |
| Quantity | 25 μg |
| Source | E. coli-derived human CCL27/CTACK protein Phe25-Gly112 |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugate | Unconjugated |
| Recombinant | Recombinant |
| Purity or Quality Grade | 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?