Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Napsin A Protein
Beschreibung
The Recombinant Human Napsin A Protein is derived from CHO. The Recombinant Human Napsin A Protein has been validated for the following applications: Enzyme Activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | O96009 |
| For Use With (Application) | Enzyme Activity |
| Formulation | Supplied as a 0.2μm filtered solution in MES and NaCl. |
| Gene ID (Entrez) | 9476 |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W. (Observed): 40-70 kDa, reducing conditions |
| Quantity | 50 μg |
| Source | Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human Napsin A protein Thr25-Gly420,with C-terminal 6-His tag |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after opening. |
| Endotoxin Concentration | <1.0 EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | Asp 4, ASP4, Aspartyl protease 4, EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, EC 3.4.23.15, EC 3.4.23.3, EC 3.4.23.5, KAP, Kdap, NAP1napsin-A, NAPA, NAPApronapsin A, NAPSA, napsin A aspartic peptidase, napsin-1, SNAPA, TA01/TA02 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?