missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human Reg3A Protein
Descripción
The Recombinant Human Reg3A Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Reg3A Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulation | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
| Gene ID (Entrez) | 5068 |
| Molecular Weight (g/mol) | 17 kDa |
| Name | Reg3A |
| Quantity | 50 μg |
| Source | E. coli-derived human Reg3A protein Glu27-Asp175,with an N-terminal Met |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Conjugate | Unconjugated |
| Recombinant | Recombinant |
| Product Line | R&D Systems |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?