Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit PRL R Protein
Specifications
Specifications
| Name | PRL R Protein |
| Quantity | 5 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Biological Activity | Activity is determined by the dose-dependant inhibition of Prolactin-stimuled proliferation of Nb2 cells and by high affinity binding of oPLR and other lactogenic hormones. Refs:1) Bignon et al. (1994) JBC 269; 3318-242) Gertler et al. (1996) JBC 271; 24482-91. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Rabbit |
| Species | E. coli |
| Protein Tag | Untagged |
| Sequence | MKENVASMIV FLLLLFLNIR LLKGQSPPGK PFIFKCRSPE KETFTCWWRP GADGGLPTNY TLTYHKEGET ITHECPDYKT GGPNSCYFSK KHTSIWTIYI ITVNATNQMG SSVSDPRYVD VTYIVEPDPP VNLTLEVKHP EDRKPYLWVK WLPPTLVDVR SGWLTLQYEI RLKPEKAAEW ETHFAGQQTQ FKILSLYPGQ KYLVQVRCKP DHGFWSVWSP ESSIQIPNDF TMKDITVWIF VAVLSTIICL IMVWAVALKG YSMVTCIFPP VPGPKIKGFD THLLEKGKSE ELLSAFGCQD FPPTADCEDL LVEFLEVDDS EDQQLMPAHS KEHSGPGMKP TDLDPDNDSG RGSCDSPSLL SEKCEEPQAN PSTFHTPEVI EQPEKPKANV THTWDPQTIS LVGKMPYLSV NGSKSSTWPL LQPGQHNTNS PYHNIADMCK LATSLDKIDK DALQSSKTTE AAGEEKATKQ REVESSHSKA EQDTGWLLPK EKPPFISPKP LDYVEIHKVN KDGALSLLLK QKENGDQTGK AGTPETSKEY AKVSRVMDNN ILVLVQDPGA QNVALFEEST KEAPPSPSQN QAEKDLSSFS TAPSDCRLQQ GGLDYLDPAC FMHSLH |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?