missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant SARS-CoV-2 20A.EU1 S1 Subunit His Protein

Code produit 18799646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
18799646 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18799646 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 10768CV100
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A222V, D614G

Measured by its binding ability in a functional ELISA with Recombinant Human ACE-2 His-tag (Catalog # 933-ZN )
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Accession Number YP_009724390.1
For Use With (Application) Bioactivity
Formulation Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Molecular Weight (g/mol) M.W.-observed: 105-119 kDa, under reducing conditions, M.W.-theroretical: 75 kDa
Quantity 100 μg
Source Human embryonic kidney cell, HEK293-derived sars-cov-2 Spike S1 Subunit protein Val16-Pro681 (Ala222Val, Asp614Gly), with a C-terminal 6-His tag
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxin Concentration <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias SARS-CoV-2
Conjugate Unconjugated
Reconstitution Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Product Line R&D Systems
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein SARS-CoV-2 Spike S1 Protein
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.