Learn More
Recombinant VHH Alpaca, anti-Human, anti-Rabbit, Alexa Fluor 647, Clone: CTK0101 and CTK0102, Proteintech ChromoTek
Description
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG/anti-rabbit IgG, recombinant VHH is an anti-human IgG and anti-rabbit IgG specific secondary antibody. It consists of of a mixture of 2 Nanobodies that bind to human IgG and rabbit IgG with high affinity & specificity.
Specifications
Specifications
| Antigen | Recombinant VHH |
| Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CTK0101 and CTK0102 |
| Conjugate | Alexa Fluor 647 |
| Host Species | Alpaca |
| Quantity | 100 μL |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Target Species | Human, Rabbit |
| Content And Storage | Store at -20°C short term or -80°C long term. Aliquot upon delivery. Avoid freeze-thaw cycles. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?