Learn More
Reelin Antibody (CL5324) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-61414MFV610
Product Code. 30290737
  • 780.00€ / 0.10mL
Description
Reelin Monoclonal antibody specifically detects Reelin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Reelin
Monoclonal
mFluor Violet 610 SE
EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, reelin, RLPRO1598
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P78509, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL5324
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
5649
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt