Learn More
Brady™ Repositionable Vinyl Printer Labels
Product Code. 11549463
Change view
Click to view available options
Color:
White
Yellow
Length (Metric):
12.70
12.70 mm
15.24 m
25.40 mm
25.4mm
83.8 m
9.1 m
9.10 m
Width (Metric):
6.1 mm
8.08 mm
9.53 mm
12.70 mm
25.4 mm
38.10 mm
48.26 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
1 roll
Each
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Color Length (Metric) Width (Metric) unitSize
11549463 White 83.8 m 8.08 mm Each
12850099 White 12.70 mm 25.4 mm Each
11509463 White 83.8 m 9.53 mm Each
11573984 Yellow 15.24 m 50.8 mm Each
11504064 Yellow 15.24 m 12.70 mm Each
11569463 White 9.1 m 12.70 mm Each
11579463 White 9.1 m 25.4 mm Each
11785663 White 25.40 mm 38.10 mm Each
11563984 White 15.24 m 50.8 mm 1 roll
11594054 White 15.24 m 12.70 mm Each
11765673 White 25.4mm 9.53 mm Each
11725683 White 12.70 38.10 mm Each
11578604 White 9.10 m 48.26 mm Each
11508614 White 15.24 m 6.1 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11549463 Fornitore Brady™ N. del fornitore 104295
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Repositionable vinyl cloth labels for use with Label Printer.
  • Repositionable rubber-based adhesive
  • Semi-gloss finish
Specifica
Certifications/Compliance RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized
Description BMP71 Label Printer Labels
Adhesive Type Rubber, Repositionable
Color White
Finish Semi-gloss
Material Vinyl
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Printer Label
For Use With (Application) Electrical component marking
For Use With (Equipment) BMP™71
Labels per Row 1
Quantity 5000/Pk.
Temperature Range (Metric) -40°C to +80°C
Thickness (Metric) 0.046 mm
Length (Metric) 83.8 m
Width (Metric) 8.08 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.