Learn More
Resorcinol (1,3-Dihydroxybenzene), LoGiCal
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Resorcinol (1,3-Benzenediol) |
| CAS | 108-46-3 |
| Analyte or Component Names | Resorcinol (1,3-Benzenediol) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C6 H6 O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Fluorescein Sodium Imp. A (EP), Fluorescein Imp. A (EP), Hexylresorcinol Imp. B (EP), Hymecromone Imp. A (EP), Resorcinol, 1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol, Resorcinol (8CI), 1,3-Phenylenediol, 3-Hydroxyphenol, C.I. 76505, C.I. Developer 4, C.I. Oxidation Base 31, Developer O, Developer R, Developer RS, Durafur Developer G, Fouramine RS, Fourrine 79, Fourrine EW, NSC 1571, Nako TGG, Pelagol Grey RS, Pelagol RS, RS 11H, RS 11L, Redimix 401RAP60, Reso, Resorcin, Resorcinol 80, Rezorsine, Rodol RS, m-Benzenediol, m-Dihydroxybenzene, m-Hydroquinone, m-Hydroxyphenol, m-Phenylenediol, m-Resorcinol, Fluorescein Sodium Impurity A, Hexylresorcinol Impurity B, Hymecromone Impurity A, Fluorescein Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | Oc1cccc(O)c1 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?