Learn More
Beschreibung
- Traffic control barrier.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Stanchion |
| Alternate Part Number | ADAPT CHR BARRIER BELT 2M 804324 BLACK |
| Color | Black |
| Material | Steel |
| Description | Retractable Barrier Belt - 2 Meters with Chrome Posts |
| For Use With (Application) | Traffic Control |
| Height (English) | 3.94 in. |
| Height (Metric) | 100 mm |
| Includes | Retractable Barrier Belt (2 m), Chrome Posts |
| Length (English) | 6.6 ft. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?