Learn More
Thermo Scientific™ Rice Agar
Description
Enhance fungal isolation with Rice Agar, providing optimal conditions for the cultivation of dermatophytes.
Specifications
Specifications
| Color | Transparent |
| Content And Storage | 2°C to 12°C |
| Format | 90 mm |
| Manufacturing Origin | Germany |
| Product Type | Agar Plate |
| Fill Volume | 17 mL |
| Quantity | 10 Plates |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?